3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxybenzoylacetonitrile
OR15211-1G
APOSOR15211-1GEA 26.1 EUR
APOSOR15211-1G
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566517
CAS-Nummer: 21667-60-7