5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR15212-5G
APOSOR15212-5GEA 139 EUR
APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Molecular Weight: 189,22 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462192
CAS-Nummer: 19541-95-8