Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1350 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 256.69 g/mol
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03149047
CAS-Nummer: 380324-25-4