2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15233-1G
OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA
232
EUR
APOSOR15233-1G
APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂S Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277218 CAS-Nummer: 101736-22-5 |