2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08443972
CAS-Nummer: 924868-89-3