4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 1350 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉NO₃
Molecular Weight: 227.22 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443965
CAS-Nummer: 924868-84-8