3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15242-1G
OR15242-250MG
APOSOR15242-1GEA
232
EUR
APOSOR15242-1G
APOSOR15242-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formel:
C9H7NO3S Molecular Weight: 209,2200 g/mol Schmelzpunkt: 287…289 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456558 CAS-Nummer: 272437-84-0 |