2',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR1525-25G
OR1525-1G
OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA
43.5
EUR
APOSOR1525-25G
APOSOR1525-1G
APOSOR1525-5G
2',4'-Dimethoxyacetophenon 98%
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Siedepunkt: 287…289 °C Schmelzpunkt: 37…41 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008727 CAS-Nummer: 829-20-9 EINECS: 212-587-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...