4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15253-1G
APOSOR15253-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15253-1G
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄BrNO₂
Molecular Weight: 189,9948 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832862
CAS-Nummer: 27746-02-7