2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15254-100MG
APOSOR15254-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15254-100MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234119
CAS-Nummer: 19225-92-4