Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15260-10G OR15260-1G OR15260-5G
APOSOR15260-10GEA 894 EUR
APOSOR15260-10G APOSOR15260-1G APOSOR15260-5G
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O₃
Molecular Weight: 285,73 g/mol
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864820
CAS-Nummer: 952183-76-5