4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
OR15273-1G
OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA
154
EUR
APOSOR15273-1G
APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO Molecular Weight: 268,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276958 CAS-Nummer: 643094-36-4 |