Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-5-iodo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 1,2-Dihydro-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)-2-oxopyridine, Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxonicotinate
OR15294-100MG OR15294-250MG
APOSOR15294-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15294-100MG APOSOR15294-250MG
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formel: C₇H₆INO₃
Molecular Weight: 279,04 g/mol
Schmelzpunkt: 209…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276965
CAS-Nummer: 885950-46-9