1,3-Benzoxazol-4-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 85.7 EUR
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amin
1,3-Benzoxazol-4-amin
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 163808-09-1