1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1-methyl-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
OR15312-10G OR15312-1G OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA 493 EUR
APOSOR15312-10G APOSOR15312-1G APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Formel: C₇H₅BrCl₃NO
Molecular Weight: 305,39 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276938
CAS-Nummer: 184643-69-4