2'-Chlor-4'-(4-chlorphenoxy)acetophenon 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 65.4 EUR
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chlor-4'-(4-chlorphenoxy)acetophenon 98+%
2'-Chlor-4'-(4-chlorphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140226
CAS-Nummer: 119851-28-4