2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(Chloroacetyl)amino]-4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole
OR15321-10G
OR15321-1G
OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA
894
EUR
APOSOR15321-10G
APOSOR15321-1G
APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂OS Molecular Weight: 287,17 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315353 CAS-Nummer: 338957-50-9 |