2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amin
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 886361-02-0