1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15329-250MG
APOSOR15329-250MGEA
50.9
EUR
APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Formel:
C₉H₁₃ClN₂S Siedepunkt: 102 °C/0,08mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01443899 CAS-Nummer: 339104-71-1 |