4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR15336-10G OR15336-1G OR15336-5G
APOSOR15336-10GEA 894 EUR
APOSOR15336-10G APOSOR15336-1G APOSOR15336-5G
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₁₈H₁₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 277…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794104
CAS-Nummer: 477853-96-6