1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Sulphanyl-1H-indole, 1H-Indole-3-thiol
OR15338-1G OR15338-250MG
APOSOR15338-1GEA 184 EUR
APOSOR15338-1G APOSOR15338-250MG
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149.22 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00152110
CAS-Nummer: 480-94-4