Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 62.5 EUR
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Methyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₉H₇IN₂O₂
Schmelzpunkt: 188…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021385
CAS-Nummer: 460087-82-5