4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15358-100MG OR15358-250MG
APOSOR15358-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15358-100MG APOSOR15358-250MG
4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
4-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804549
CAS-Nummer: 26905-03-3