3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 894 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formel: C₆H₉N₃O
Molecular Weight: 139.16 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/0.38mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142027
CAS-Nummer: 111451-34-4