Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 221 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Formel: C₆H₁₁N₃
Molecular Weight: 125.17 g/mol
Siedepunkt: 102 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419812
CAS-Nummer: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III