4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR15376-1G OR15376-5G
APOSOR15376-1GEA 243 EUR
APOSOR15376-1G APOSOR15376-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Molecular Weight: 256,71 g/mol
Schmelzpunkt: 89,5…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817463
CAS-Nummer: 916766-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR