3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅BrO₂
Molecular Weight: 259.14 g/mol
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00167820
CAS-Nummer: 21816-08-0