(3-Methyl-2-furyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3-methylfuran
OR15383-1G OR15383-250MG
APOSOR15383-1GEA 0 EUR
APOSOR15383-1G APOSOR15383-250MG
(3-Methyl-2-furyl)methanol
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817486
CAS-Nummer: 20416-16-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III