6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 894 EUR
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
Molecular Weight: 332.19 g/mol
Schmelzpunkt: 324 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03420193
CAS-Nummer: 886361-68-8