5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR15397-1G
OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA
98.6
EUR
APOSOR15397-1G
APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₇ClOS Molecular Weight: 222,69 g/mol Schmelzpunkt: 85…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01860767 CAS-Nummer: 38401-71-7 |