[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
OR15402-10G
OR15402-1G
OR15402-5G
APOSOR15402-10GEA
1350
EUR
APOSOR15402-10G
APOSOR15402-1G
APOSOR15402-5G
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₂ Schmelzpunkt: 172…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200948 CAS-Nummer: 886361-66-6 |