2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 894 EUR
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₃NO₃
Molecular Weight: 279,3 g/mol
Schmelzpunkt: 338 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200949
CAS-Nummer: 107419-49-8