5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 560 EUR
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 248.31 g/mol
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200930
CAS-Nummer: 69202-24-0