Methyl-4-brom-1H-pyrrol-2-carboxylat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-brom-1H-pyrrol-2-carboxylat 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂
Molecular Weight: 204.00 g/mol
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832855
CAS-Nummer: 934-05-4