1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 50.9 EUR
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 221.26 g/mol
Siedepunkt: 369.5 °C
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101003
CAS-Nummer: 16155-03-6