4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 812 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₃
Molecular Weight: 267.29 g/mol
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200936
CAS-Nummer: 503039-50-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable