1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[(2,4-dichlorophenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride, N-Methyl-2,4-dichlorobenzylamine Hydrochloride
OR1548-1G
OR1548-5G
APOSOR1548-1GEA
53.8
EUR
APOSOR1548-1G
APOSOR1548-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀Cl₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117880 CAS-Nummer: 90389-07-4 |