2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-ethanol, 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulphide
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 109 EUR
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
Formel: C₈H₉ClOS
Molecular Weight: 188,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014037
CAS-Nummer: 13457-98-2