2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 498 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formel: C₉H₁₁N₃O
Molecular Weight: 177,21 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137159
CAS-Nummer: 2492-30-0