2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 0 EUR
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265490
CAS-Nummer: 49844-93-1
UN: 1759
ADR: 8,III