2-Ethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Ethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR15522-5G
APOSOR15522-5GEA 179 EUR
APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₉BN₂O₃
Molecular Weight: 167,9600 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07375134
CAS-Nummer: 1003043-55-7