4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅IN₂S
Molecular Weight: 252,08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319020
CAS-Nummer: 1122-74-3