1,7-Dibromheptan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Heptamethylene dibromide
OR1556-25G
APOSOR1556-25GEA 148 EUR
APOSOR1556-25G
1,7-Dibromheptan 95%
1,7-Dibromheptan
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Molecular Weight: 258 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000274
CAS-Nummer: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III