4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 487 EUR
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formel: C₄H₄ClNS
Molecular Weight: 170.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094738
CAS-Nummer: 7709-58-2