1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 306 EUR
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Formel: C₄H₆ClIN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783893
CAS-Nummer: 871333-96-9