3-Chlor-o-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-3-hydroxy-2-methylbenzol, 2-Chlor-6-hydroxytoluol, 3-Chlor-2-methylphenol
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 770 EUR
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chlor-o-kresol 98%
3-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079738
CAS-Nummer: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0