Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 719 EUR
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₃
Molecular Weight: 161,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265505
CAS-Nummer: 934236-35-8