3-Brom-5-(chlormethyl)isoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 340 EUR
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Brom-5-(chlormethyl)isoxazol 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formel: C₄H₃BrClNO
Siedepunkt: 110 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06660137
CAS-Nummer: 124498-15-3