5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 3-Methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(5-Methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15595-25G
OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA
273
EUR
APOSOR15595-25G
APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₃ Molecular Weight: 235.0872 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412068 CAS-Nummer: 445264-60-8 |