2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 105 EUR
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09025803
CAS-Nummer: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,III